Imprimer
Phénoxy-2 éthanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
56753-1ML-F 56753-5ML-F
56753-1ML-FEA 26.8 EUR
56753-1ML-F 56753-5ML-F
Phénoxy-2 éthanol, Supelco®
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 245
Point de fusion: 13
Densité: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8718648391680628b2d3cf76f5cf26ffb77988ee&vid=3fd8b3273a938553dccb3f2ccd0836ca193f9c17&prid=web&clid=SAPDAM