Imprimer
Phénoxy-2 éthanol
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
4348.1 4348.2
ROTH4348.1EA 0 EUR
ROTH4348.1 ROTH4348.2
Phénoxy-2 éthanol
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 245
Point de fusion: 13
Densité: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM