Imprimer
Phénoxy-2 éthanol ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
A10786.0B A10786.0I A10786.30
A10786.0BEA 67 EUR
A10786.0B A10786.0I A10786.30
Phénoxy-2 éthanol ≥94%
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 11…14 °C
Densité: 1.102
Point d'éclair: 121 °C (249 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,7257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM