Imprimer
Phénoxy-2 éthanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
130240010 130242500 130240025 130240051 130240250
ACRO130240010EA 67.6 EUR
ACRO130240010 ACRO130242500 ACRO130240025 ACRO130240051 ACRO130240250
Phénoxy-2 éthanol 99%
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 11…13 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %