Imprimer
Anisole 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
123226-1L 123226-2.5L
123226-1LEA 89.4 EUR
123226-1L 123226-2.5L
Anisole 99%, Qualité Réactif
Anisole
Formule: C₇H₈O
Point d'ébullition: 154 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008354
Numéro CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
ONU: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM