Imprimer
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
415840250 415841000
ACRO415840250EA 76.8 EUR
ACRO415840250 ACRO415841000
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221.62 g/mol
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007435
Numéro CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 64 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20 °C, 589 nm) (C=1, methanol)