2-Nitrorésorcinol 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-Nitrobenzene-1,3-diol
A12970.06
A12970.14
A12970.22
A12970.06EA
46.1
EUR
A12970.06
A12970.14
A12970.22
2-Nitrorésorcinol 98
2-Nitrorésorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 601-89-8
Molecular Formula: C6H5NO4
Formula Weight: 155.11
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 2048819
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007124
Formule:
C₆H₅NO₄ MW: 155.11 g/mol Point d'ébullition: 232 Point de fusion: 81…85 °C Densité: 1.3526 g/cm³ (96.7 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007124 Numéro CAS: 601-89-8 EINECS: 210-010-9 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |