Imprimer
2-Nitrorésorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitrobenzene-1,3-diol
416160100 416160250
ACRO416160100EA 76.1 EUR
ACRO416160100 ACRO416160250
2-Nitrorésorcinol 98%
2-Nitrorésorcinol
Formule: C₆H₅NO₄
MW: 155.11 g/mol
Point d'ébullition: 232
Point de fusion: 80…84 °C
Numéro MDL: MFCD00007124
Numéro CAS: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Water ≤2 %
GC ≥97.5 %