Imprimer
Baryum diphénylaminesulfonate-4, pure indicator grade
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt
401680050 401680100 401680500
ACRO401680050EA 51.7 EUR
ACRO401680050 ACRO401680100 ACRO401680500
Baryum diphénylaminesulfonate-4, pure indicator grade
Baryum diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633.89 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007497
Numéro CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
ONU: 1564
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sensitivity (as indicator) Passes test