Imprimer
N-Méthyl-4-nitroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15548.06 A15548.14 A15548.22
A15548.06EA 25.4 EUR
A15548.06 A15548.14 A15548.22
N-Méthyl-4-nitroaniline ≥97%
N-Méthyl-4-nitroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 100-15-2
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Odour: Characteristic
Melting Point: 147-154°
Beilstein Reference: 637920
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007305
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…154 °C
Densité: 1.201 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007305
Numéro CAS: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III