Imprimer
3-Nitro-o-phénylenediamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
330850010 330850050
ACRO330850010EA 56.8 EUR
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-phénylenediamine 98%
3-Nitro-o-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007722
Numéro CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %