Imprimer
p-Phénylènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Diaminobenzene, PPD, 1,4-Phenylenediamine
A15680.0B A15680.0I A15680.30
A15680.0BEA 116 EUR
A15680.0B A15680.0I A15680.30
p-Phénylènediamine 97%
p-Phénylènediamine
Purity: 97% CAS No.: 106-50-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 156°(312°F) Physical Form: Cryst solid Odour: Weak Melting Point: 138-142° Boiling Point: 267-271° Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether Beilstein Reference: 742029 Merck Reference: 14,7285 UN No.: 1673 MDL No.: MFCD00007901
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 267…271 °C
Point de fusion: 138…142 °C
Densité: 1.251 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C (312 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007901
Numéro CAS: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7285