Imprimer
4-Aminophénol ≥99.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9100
8.00421.0005EA 32.5 EUR
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9100
4-Aminophénol ≥99.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Aminophénol
Formule: H₂NC₆H₄OH
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa) (dec.)
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007869
Numéro CAS: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test