Imprimer
3-Aminophénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
146102500 146100010 146100050
ACRO146102500EA 56.4 EUR
ACRO146102500 ACRO146100010 ACRO146100050
3-Aminophénol 99%
3-Aminophénol
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 164 °C (15hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007786
Numéro CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥98.5 %