Imprimer
m-Anisidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Anisidine
A10815.0B A10815.18 A10815.30
A10815.0BEA 324 EUR
A10815.0B A10815.18 A10815.30
m-Anisidine ≥98%
m-Anisidine
Purity: 98% CAS No.: 536-90-3 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Flash Point: 126°(258°F) Refractive Index: 1.5810 Odour: Characteristic Melting Point: -1° Boiling Point: 250-251° Beilstein Reference: 386119 Merck Reference: 14,667 UN No.: 2431 MDL No.: MFCD00007783
Formule: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Point d'ébullition: 250…251 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.101
Point d'éclair: 126 °C (258 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007783
Numéro CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
ONU: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670