Imprimer
o-Anisidine 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 102 EUR
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anisidine 99+%
o-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Point d'ébullition: 225
Point de fusion: 3…6 °C
Densité: 1.092 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007688
Numéro CAS: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
ONU: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %