Imprimer
Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methoxyphenylisothiocyanate
A15090.14 A15090.06 A15090.22
A15090.14EA 141 EUR
A15090.14 A15090.06 A15090.22
Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle ≥98%
Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle
Purity: 98% CAS No.: 3125-64-2 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Pungent Boiling Point: 133-134°/10mm Beilstein Reference: 775987 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00040335
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C (10 mmHg)
Densité: 1.179
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040335
Numéro CAS: 3125-64-2
ADR: 8 III