Imprimer
Isothiocyanate de phényle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
160971000 160975000 160970025
ACRO160971000EA 59.1 EUR
ACRO160971000 ACRO160975000 ACRO160970025
Isothiocyanate de phényle 98%
Isothiocyanate de phényle
Formule: C₇H₅NS
Point d'ébullition: 221 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,1288 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004798
Numéro CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Specific gravity (20°C) 1.13 to 1.136