Imprimer
Isocyanate de 3-méthoxyphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-3-methoxybenzene
B24329.06 B24329.14
B24329.06EA 59.3 EUR
B24329.06 B24329.14
Isocyanate de 3-méthoxyphényle ≥99%
Isocyanate de 3-méthoxyphényle
Purity: 99% CAS No.: 18908-07-1 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5430 Odour: Pungent Boiling Point: 94-95°/10mm Beilstein Reference: 775986 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002019
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (10 mmHg)
Densité: 1.138
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002019
Numéro CAS: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
ONU: 2206
ADR: 6.1 III