Imprimer
Isocyanate de 2-éthoxyphényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethoxy-2-isocyanatobenzene
L11299.06 L11299.14
L11299.06EA 47.1 EUR
L11299.06 L11299.14
Isocyanate de 2-éthoxyphényle ≥97%
Isocyanate de 2-éthoxyphényle
Purity: 97% CAS No.: 5395-71-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 119-120°/20mm Beilstein Reference: 1102956 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002007
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (20 mmHg)
Densité: 1.105
Point d'éclair: 102 °C (215 °F)
Numéro MDL: MFCD00002007
Numéro CAS: 5395-71-1
ONU: 2206
ADR: 6.1 III