Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
L00559.09 L00559.18
L00559.09EA 54.6 EUR
L00559.09 L00559.18
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine ≥98%
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine
Purity: 98+% CAS No.: 100-22-1 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 48-52° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 1564025 Merck Reference: 14,9228 UN No.: 1673 MDL No.: MFCD00008309
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008309
Numéro CAS: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9228