N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
170790050
170790250
170791000
ACRO170790050EA
40.6
EUR
ACRO170790050
ACRO170790250
ACRO170791000
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine 98%
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine
Formule:
C₁₀H₁₆N₂ Point d'ébullition: 260 °C (760 mmHg) Point de fusion: 48…52 °C Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: >112 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008309 Numéro CAS: 100-22-1 EINECS: 202-831-6 ONU: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09367 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to grey to purple to brown Crystals or flakes or granular solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |