Imprimer
Azobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
401540500 401542500
ACRO401540500EA 119 EUR
ACRO401540500 ACRO401542500
Azobenzène 98%
Azobenzène
Formule: C₁₂H₁₀N₂
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…69 °C
Densité: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003022
Numéro CAS: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %