Imprimer
4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L11714.06 L11714.14
L11714.06EA 76.5 EUR
L11714.06 L11714.14
4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
4-Iodo-3-nitroanisole
Purity: 98+% CAS No.: 58755-70-7 Molecular Formula: C7H6INO3 Formula Weight: 279.04 Melting Point: 60-63° Beilstein Reference: 2365592
Formule: C₇H₆INO₃
MW: 279.03 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024195
Numéro CAS: 58755-70-7