Imprimer
Isothiocyanate de 4-iodophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
S00350DA S00350EA
MAYBS00350DAEA 0 EUR
MAYBS00350DA MAYBS00350EA
Isothiocyanate de 4-iodophényle
Isothiocyanate de 4-iodophényle
Formule: C₇H₄INS
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…78 °C
Numéro MDL: MFCD00041091
Numéro CAS: 2059-76-9
ONU: 2923
ADR: 8,III