Imprimer
Isothiocyanate de 4-iodophényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Iodo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Iodophenylisothiocyanate
L12583.09 L12583.04
L12583.09EA 132 EUR
L12583.09 L12583.04
Isothiocyanate de 4-iodophényle ≥97%
Isothiocyanate de 4-iodophényle
Purity: 97% CAS No.: 2059-76-9 Molecular Formula: C7H4INS Formula Weight: 261.09 Odour: Pungent Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 2412143 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041091
Formule: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Point d'ébullition: 296
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041091
Numéro CAS: 2059-76-9
ONU: 2923
ADR: 8 III