Imprimer
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
TL00519DA TL00519EA TL00519EB
MAYBTL00519DAEA 0 EUR
MAYBTL00519DA MAYBTL00519EA MAYBTL00519EB
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194.61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042286
Numéro CAS: 701-27-9
ONU: 3265
ADR: 8 II