Imprimer
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13595.03 A13595.06 A13595.14
A13595.03EA 67.5 EUR
A13595.03 A13595.06 A13595.14
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 60230-36-6 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 127-130°/6.5mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00085004
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Point d'ébullition: 127…130 °C (6,5 mmHg)
Densité: 1,568
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085004
Numéro CAS: 60230-36-6
ONU: 3265
ADR: 8,II