Imprimer
Chlorure de 2,3,4-trifluorobenzènesulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3,4-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
TL00605DA TL00605EA
MAYBTL00605DAEA 0 EUR
MAYBTL00605DA MAYBTL00605EA
Chlorure de 2,3,4-trifluorobenzènesulfonyle
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230.59 g/mol
Point d'ébullition: 59…61 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00102573
Numéro CAS: 175278-08-7
ONU: 3265
ADR: 8 II