Imprimer
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
TL00411DA TL00411EA
MAYBTL00411DAEA 0 EUR
MAYBTL00411DA MAYBTL00411EA
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NOS
MW: 219.19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042412
Numéro CAS: 64285-95-6