Imprimer
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
B20033.03 B20033.06 B20033.14
B20033.03EA 55.2 EUR
B20033.03 B20033.06 B20033.14
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle ≥97%
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle
Purity: 97% CAS No.: 35037-73-1 Molecular Formula: C8H4F3NO2 Formula Weight: 203.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -29° Boiling Point: 78°/22mm Beilstein Reference: 977669 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00035702
Formule: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203.12 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (22 mmHg)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.346
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Numéro MDL: MFCD00035702
Numéro CAS: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
ONU: 2206
ADR: 6.1 III