Imprimer
Isocyanate de 2-fluorophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
A17466.03 A17466.06 A17466.14
A17466.03EA 27.7 EUR
A17466.03 A17466.06 A17466.14
Isocyanate de 2-fluorophényle ≥98%
Isocyanate de 2-fluorophényle
Purity: 98% CAS No.: 16744-98-2 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5125 Odour: Pungent, makes eyes water Boiling Point: 56-58°/10mm Beilstein Reference: 1210127 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00001996
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C (10 mmHg)
Densité: 1.221
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001996
Numéro CAS: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
ONU: 3080
ADR: 6.1 II