Imprimer
Isocyanate de 2,5-difluorophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
L15996.03 L15996.MD
L15996.03EA 44.7 EUR
L15996.03 L15996.MD
Isocyanate de 2,5-difluorophényle ≥98%
Isocyanate de 2,5-difluorophényle
Purity: 98% CAS No.: 39718-32-6 Molecular Formula: C7H3F2NO Formula Weight: 155.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 78°/33mm Beilstein Reference: 2091753 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00013843
Formule: C₇H₃F₂NO
Point d'ébullition: 78 °C (33 mmHg)
Densité: 1.323
Point d'éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013843
Numéro CAS: 39718-32-6
ONU: 3080
ADR: 6.1,II