Imprimer
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
B23628.03 B23628.06 B23628.14
B23628.03EA 13.7 EUR
B23628.03 B23628.06 B23628.14
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98%
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Purity: 98% CAS No.: 103962-05-6 Molecular Formula: C7H4F3IO Formula Weight: 288.01 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.5033 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 6193794 MDL No.: MFCD00042411
Formule: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (15 mmHg)
Densité: 1.909
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042411
Numéro CAS: 103962-05-6