Acide 4-fluorosalicylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
B24992.03
B24992.06
B24992.03EA
38.8
EUR
B24992.03
B24992.06
Acide 4-fluorosalicylique ≥98%
Acide 4-fluorosalicylique
Purity: 98%
CAS No.: 345-29-9
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 2209124
Formule:
C₇H₅FO₃ MW: 156.11 g/mol Point de fusion: 186…190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153168 Numéro CAS: 345-29-9 EINECS: 206-459-5 |