Acide 4-amino-2-fluorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9751-5G
PC9751-25G
PC9751-100G
APOSPC9751-5GEA
21.9
EUR
APOSPC9751-5G
APOSPC9751-25G
APOSPC9751-100G
Acide 4-amino-2-fluorobenzoïque
Acide 4-amino-2-fluorobenzoïque
Formule:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01569397 Numéro CAS: 446-31-1 |