Imprimer
3-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L07984.09 L07984.18
L07984.09EA 21.5 EUR
L07984.09 L07984.18
3-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98%
3-Fluorobenzoate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 451-02-5 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4850 Odour: Recognizable Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 2045876 MDL No.: MFCD00000336
Formule: C₉H₉FO₂
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 1.136
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000336
Numéro CAS: 451-02-5
EINECS: 207-191-1