Imprimer
4-Fluorobenzamide 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L06831.14 L06831.06 L06831.22
L06831.14EA 105 EUR
L06831.14 L06831.06 L06831.22
4-Fluorobenzamide 98
4-Fluorobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 824-75-9 Molecular Formula: C7H6FNO Formula Weight: 139.13 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1859744
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139.13 g/mol
Point d'ébullition: 287
Point de fusion: 154…157 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007992
Numéro CAS: 824-75-9
EINECS: 212-535-9