Chlorure de 3-fluorobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 1711-07-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5285
Odour: Pungent
Melting Point: -30°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 636610
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000670
Formule:
C₇H₄ClFO Point d'ébullition: 188…189 °C Point de fusion: –30 °C Densité: 1,320 Point d'éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000670 Numéro CAS: 1711-07-5 EINECS: 216-977-3 ONU: 3265 ADR: 8,II |