Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B21400.06
B21400.14
B21400.06EA
63.8
EUR
B21400.06
B21400.14
Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle ≥98%
Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle
Purity: 98+%
CAS No.: 129714-97-2
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 4307685
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010309
Formule:
C₇H₃ClF₂O MW: 176.55 g/mol Point d'ébullition: 173…175 °C Densité: 1.41 Point d'éclair: 69 °C (156 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010309 Numéro CAS: 129714-97-2 ONU: 3265 |