Imprimer
Chlorure de 2-fluorobenzoyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride
153090250 153091000
ACRO153090250EA 37.4 EUR
ACRO153090250 ACRO153091000
Chlorure de 2-fluorobenzoyle 97%
Chlorure de 2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.32 g/cm³
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000656
Numéro CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
ONU: 1760
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %