Imprimer
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11286.22 A11286.06 A11286.14
A11286.22EA 210 EUR
A11286.22 A11286.06 A11286.14
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle ≥98%
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 18063-02-0 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.4988 Boiling Point: 72-77°/13mm Beilstein Reference: 639438 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000659
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Point d'ébullition: 72…77 °C (13 mmHg)
Densité: 1.407
Point d'éclair: 72 °C (162 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000659
Numéro CAS: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
ONU: 3265
ADR: 8 II