Imprimer
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17920.06 A17920.14
A17920.06EA 50.6 EUR
A17920.06 A17920.14
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle ≥98%
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 72482-64-5 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5145 Boiling Point: 96-98°/15mm Beilstein Reference: 4800566 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000658
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C (15 mmHg)
Densité: 1.437
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000658
Numéro CAS: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
ONU: 3265
ADR: 8 II