6-Fluorovératraldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
B21202.03
B21202.06
B21202.14
B21202.03EA
48.7
EUR
B21202.03
B21202.06
B21202.14
6-Fluorovératraldéhyde ≥98%
6-Fluorovératraldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 71924-62-4
Molecular Formula: C9H9FO3
Formula Weight: 184.17
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 2109343
Formule:
C₉H₉FO₃ Point de fusion: 98…100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061108 Numéro CAS: 71924-62-4 |