Imprimer
Acide (3-fluorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
345640010 345640050 AC34564.1 AC34564.10 345640250
ACRO345640010EA 32.4 EUR
ACRO345640010 ACRO345640050 MAYBAC34564.1 MAYBAC34564.10 ACRO345640250
Acide (3-fluorophényl)métaborique 97%
Acide (3-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Point de fusion: 211…212 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236042
Numéro CAS: 768-35-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %