Imprimer
Acide (3,4,5-trifluorophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
L18519.03 L18519.MD
L18519.03EA 180 EUR
L18519.03 L18519.MD
Acide (3,4,5-trifluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (3,4,5-trifluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 143418-49-9 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 275-279° Beilstein Reference: 7371914
Formule: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175.9 g/mol
Point de fusion: 275…279 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093069
Numéro CAS: 143418-49-9
ONU: 3077
ADR: 9 III