Imprimer
Acide (2-fluorophényl)métaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
B23103.03 B23103.06 B23103.14
B23103.03EA 54.4 EUR
B23103.03 B23103.06 B23103.14
Acide (2-fluorophényl)métaborique ≥98%
Acide (2-fluorophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 1993-03-9 Molecular Formula: C6H6BFO2 Formula Weight: 139.92 Melting Point: 100-108° Beilstein Reference: 3030413
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Point de fusion: 100…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674013
Numéro CAS: 1993-03-9