Imprimer
Acide (2,6-difluorophényl)métaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
B22805.03 B22805.06 B22805.14
B22805.03EA 23.3 EUR
B22805.03 B22805.06 B22805.14
Acide (2,6-difluorophényl)métaborique ≥98%
Acide (2,6-difluorophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 162101-25-9 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 8545931
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Point de fusion: ∼ 140 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792436
Numéro CAS: 162101-25-9