Imprimer
Acide (2,4,5-trifluorophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H27858.14 H27858.06
H27858.14EA 566 EUR
H27858.14 H27858.06
Acide (2,4,5-trifluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (2,4,5-trifluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 247564-72-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 99-101° MDL No.: MFCD01863165
Formule: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175.9 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863165
Numéro CAS: 247564-72-3