Imprimer
Phtalate de diphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14449.14 A14449.22
A14449.14EA 39.8 EUR
A14449.14 A14449.22
Phtalate de diphényle ≥98%
Phtalate de diphényle
Purity: 98% CAS No.: 84-62-8 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Flash Point: 224°(435°F) Odour: Odourless Boiling Point: 400-405° Beilstein Reference: 2473390 Merck Reference: 14,7306 MDL No.: MFCD00003038
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: 400…405 °C
Point de fusion: 74…76 °C
Densité: 1,280
Point d'éclair: 224 °C (435 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003038
Numéro CAS: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Merck Index: 14,7306